Learn More
Epredia™ Sonde flexible Shandon™ avec œillet, 15,2 cm (6 po)
Code produit 15254427 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
6 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15254427 6 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15254427 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 1101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Trempée, durcie et passivée, cette sonde souple à œillet en acier inoxydable est garantie exempte de tout défaut de matériau ou de fabrication.
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 6 in