Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Code produit 12520067 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
125 x 60ml
5 gal.
125 x 120ml
Type de produit:
Fixateur
Récipients pré-remplis
prêts à l’emploi
Conditionnement:
1 pièce
125 pièces
3.80L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
12520067 125 x 120ml Récipients pré-remplis 125 pièces
10249908 5 gal. prêts à l’emploi 1 pièce
10602689 1 gal. prêts à l’emploi 3.80L
12500067 125 x 60ml Fixateur 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12520067 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 9990928
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Obtenez des résultats supérieurs à ceux obtenus avec la formaline tamponnée neutre grâce à Glyo-Fixx™, un produit de substitution non cancérigène, non sensibilisant et respectueux de l’environnement.
  • Produit une morphologie cellulaire nette et précise
  • Fixe la majorité des antigènes sans interférer avec leur immunoréactivité
  • Permet aux méthodes spéciales de coloration, y compris les procédures à l’argent, d’être nettes sans coloration de fond
  • Permet de distinguer les détails les plus fins de la structure de l’échantillon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipients pré-remplis
Quantité 125 x 120ml