Learn More
Epredia™ Scalpel ultra-résistant Shandon™
Code produit 12637736 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
12637736 7 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12637736 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 745
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Coupez à l’aide de la lame de Belly standard du scalpel ultra-résistant Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Belly Blade
Dimensions 5.0 x 1.3 cm
Longueur (impériale) 7 po