Learn More
Epredia™ Colorations Shandon™ Kwik-Diff™
Code produit 10435310 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 ml
4 L
Type:
Colorations Kwik-Diff
Kit Kwik-Diff
Réactif Kwik-Diff™ 1, fixateur
Réactif Kwik-Diff™ 2, éosine
Réactif Kwik-Diff™ 3, bleu de méthylène
Comprend:
125 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène
4 l de réactif Kwik-Diff 2, éosine
4 l de réactif Kwik-Diff 3, bleu de méthylène
500 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène
Réactif 1, fixateur
Conditionnement:
1 pièce
120mL
4L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type Comprend unitSize
10435310 500 ml Kit Kwik-Diff 500 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène 500mL
10633649 4 L Réactif Kwik-Diff™ 1, fixateur Réactif 1, fixateur 4L
10643649 4 L Réactif Kwik-Diff™ 2, éosine 4 l de réactif Kwik-Diff 2, éosine -
10549408 4 L Réactif Kwik-Diff™ 3, bleu de méthylène 4 l de réactif Kwik-Diff 3, bleu de méthylène 1 pièce
12539956 125 ml Colorations Kwik-Diff 125 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène 120mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10435310 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 9990700
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorants Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™.
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™
  • Disponible en kit ou sous forme de composants individuels
  • Coloration différentielle rapide en trois étapes de la moelle osseuse, des frottis, des prélèvements par cytoponction, et de micro-organismes comme H. pylori
Inclut :
Réactif 1 : fixateur ; Réactif 2 : éosine ; Réactif 3 : Bleu de méthylène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 500 ml
Type Kit Kwik-Diff
Comprend 500 ml chacun : Fixateur, éosine, bleu de méthylène
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P235-Tenir au frais.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.