Description
Profitez d’une alternative plus rapide aux procédures de coloration habituelles de Wright et de Giemsa grâce aux colorations Thermo Scientific™ Shandon™ Kwik-Diff™
- Disponible en kit ou sous forme de composants individuels
- Coloration différentielle rapide en trois étapes de la moelle osseuse, des frottis, des prélèvements par cytoponction, et de micro-organismes comme H. pylori
Inclut :
Réactif 1 : fixateur ; Réactif 2 : éosine ; Réactif 3 : Bleu de méthylène
Spécification
Spécification
| Quantité | 4 L |
| Type | Réactif Kwik-Diff™ 2, éosine |
| Comprend | 4 l de réactif Kwik-Diff 2, éosine |