Learn More
Epredia™ Matrice d'enrobage M
Code produit 10056778 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
180 mL
Conditionnement:
180mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10056778 180 mL 180mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10056778 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 1310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.92€
    14.27€ / 180mL
    Économisez 41.65€
    74% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez une préparation d’échantillons optimale grâce à la matrice d’enrobage Epredia™ M-1
  • Solution transparente et hydrosoluble
  • Température de coupe optimale de -12° à -13°C (-10,4° à -8,6°F)
  • Particulièrement efficace sur des échantillons à forte teneur en eau comme les yeux et le système nerveux central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 180 mL
Type de produit Matrice d’enrobage
À utiliser avec (application) Échantillons à forte teneur en eau comme les yeux et le système nerveux central
compliance-icons
Identifiant produit
  • SHANDON M-1 EMBEDDING MATRIX 180ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol