Learn More
Epredia™ Forceps à microdissection à pointes extra-fines Shandon™, pointes extra fines, courbe, 11,4 cm (4,5 po)
Code produit 15327758 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
4,5 in
Conditionnement:
1 paire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15327758 4,5 in 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15327758 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3120018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    137.35€ / 1 paires
    Économisez 49.65€
    26% de réduction
En stock
Choisissez les forceps à poucier à microdissection à pointes extra-fines de 11,4 cm (4,5 po) dotés de pointes extra-fines et de bras incurvés pour leur qualité et leur précision.
Caractéristiques :
  • En acier inoxydable non magnétique
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes
  • Garanti exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 4,5 in