Learn More
Epredia™ Spray Shandon™ Para-Release™
Facilitez le démoulage des blocs de paraffine dans les moules d’enrobage grâce au spray Epredia™ ShandonTM Para-ReleaseTM.
Marque: Epredia™ 9990420
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : CAS : 67-63-0 Poids : 0.38556kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Description
Facilitez le démoulage des blocs de paraffine dans les moules d’enrobage grâce au spray Thermo Scientific™ Shandon™ Para-Release™.
- Appliquez le spray démoulant sur les moules avant d’ajouter la paraffine pour un démoulage du bloc sans résidus.
Spécification
50 ml |