Description
Achieve thorough tissue infiltration and provide maximum support during microtomy with high-quality Thermo Scientific™ Shandon™ Paraffin.
- Mélange de qualité de paraffine, de polymères et de substances plastiques (à des degrés divers, selon leur type)
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 50° to 54°C |
| Type de produit | Paraffine |
| Quantité | 8 x 1kg |
| À utiliser avec (application) | Thin sectioning |