Learn More
Epredia™ Moules d’inclusion jetables Peel-A-Way™
Code produit 12731548 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
22 x 30 x 20 mm
22 x 22 mm conique jusqu’à 12 x 12 mm, 20 mm de profondeur
22 x 22 x 20 mm
40 x 22 x 20 mm
Forme:
Carré
Rectangulaires
Tronqué, effilé
Conditionnement:
1 pièce
264 pièces
288 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Forme Conditionnement
12731548 22 x 22 x 20 mm Carré 288 pièces
12677736 22 x 30 x 20 mm Rectangulaires 288 pièces
12687736 40 x 22 x 20 mm Rectangulaires 264 pièces
12647736 22 x 22 mm conique jusqu’à 12 x 12 mm, 20 mm de profondeur Tronqué, effilé 288 pièces
11919671 22 x 22 mm conique jusqu’à 12 x 12 mm, 20 mm de profondeur Tronqué, effilé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12731548 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 2219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    580.00€
    464.30€ / 288 pièces
    Économisez 115.70€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Accélérez la solidification de la paraffine grâce aux moules d’inclusion jetables Epredia Peel-A-Way.
  • Fabriqués en plastique transparent rigide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Plastique
Dimensions (L x l x H) 22 x 22 x 20 mm
Jetable Oui
Forme Carré