Learn More
Epredia™ Plaques de dissection en polyéthylène Shandon™
Code produit 15544395 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Blue; Small Board
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15544395 Blue; Small Board
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15544395 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B361192
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les bords tranchants chirurgicaux restent affûtés sur ces plaques de dissection en polyéthylène, disponibles en surface blanche opaque ou bleue pour photographies.
Caractéristiques :
  • La plaque en polyéthylène robuste a une épaisseur de 1,9 cm (0,75 in) et est très facile à nettoyer
  • La surface blanche opaque assure un excellent contraste pour la découpe d'échantillons chirurgicaux ou de recherche
  • La surface bleue pour photographies permet de photographier les échantillons directement sur la plaque
Informations de commande :
  • Dimensions (bord large) : 40,6 x 58,4 x 1,9 cm (16 x 23 x 0,75 in)
  • Dimensions (bord réduit) : 30,48 x 40,64 x 1,905 cm (12 x 16 x 0,75 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dissecting Boards and Pins
Couleur Blue
Matériau Polyethylene
Dimensions Small
Dimensions (L x l x H) 12 x 16 x 0.75 in. (30.5 x 40.6 x 1.9 cm)
Longueur (impériale) 12 in.
Longueur (métrique) 30.5 cm
Largeur (impériale) 16 in.
Largeur (métrique) 40.6 cm
Hauteur (impériale) 0.75 in.
Hauteur (métrique) 1.9 cm