Learn More
Epredia™ Lame de scalpel Shandon™ nº 11, stérile, 1,6 po (4 cm)
Code produit 12697896 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100/carton
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12697896 100/carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12697896 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3120030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    127.34€ / 100 pièces
    Économisez 21.66€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-03-2027
Réalisez des coupes précises grâce à la lame de scalpel nº 11 Epredia™ Shandon™, de 4 cm (1,6 po) de longueur.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit n° 11
Longueur (impériale) 1,6 in
Longueur (métrique) 4 cm
Quantité 100/carton