Learn More
Epredia™ Lame de scalpel Shandon™ nº 20, stérile, 1,75 po (4,5 cm)
Code produit 15668765 Tous les produits Epredia Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
n° 20
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15668765 n° 20 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15668765 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 53220
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des coupes précises grâce à la lame de scalpel nº 20 Epredia™ Shandon™, de 4,5cm (1,75 po) de longueur.
Réalisez des coupes précises grâce à la lame de scalpel nº 20 Thermo Scientific™ Shandon™, de 1,75 po (4,5 cm) de longueur.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions n° 20
Longueur (impériale) 1,75 in
Longueur (métrique) 4,5 cm
Stérilité Stérile
Quantité 10/paquet