Learn More
Epredia™ Couteau à échantillons avec règle Shandon™
Code produit 12786747 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
13 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
12786747 13 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12786747 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 717
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découpez des échantillons grâce au couteau à échantillons avec règle Epredia™ ShandonTM, doté d’une règle et d’une grille de Ratcliffe.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Garanti exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) de lame 8 in
Longueur (métrique) de lame 20,3 cm
Longueur (impériale) 13 po
Description Grille de Ratcliffe, lame : 20,3 x 3,8 cm (8 x 1,5 in) standard ; 33,0 cm (13 in)