Learn More
Epredia™ Éponges pour tissus
Code produit 12704888 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12704888 Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12704888 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 8453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.00€
    24.37€ / 100 pièces
    Économisez 3.63€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Protégez les petites biopsies contre un traitement excessif grâce aux mousses Epredia™.
  • L’éponge bleue en mousse à cellules ouvertes maintient les échantillons dans la cassette
Dimensions :
  • Rectangulaire, 25 x 31 mm (1 x 1,2 pouces)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Éponges pour tissus
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) 31 mm