Learn More
Epredia™ Moules de base d’inclusion en acier inoxydable
Code produit 11306820 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11306820 24 x 24 x 5 mm 10 pièces
12697906 24 x 30 x 9 mm -
12607916 24 x 37 x 9 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11306820 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6401016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    110.46€ / 10 pièces
    Économisez 2.54€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Optimisez l’inclusion de tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules de base d’inclusion en acier inoxydable haute qualité et durables.
  • Les dimensions proposées s’adaptent à la plupart des cassettes
  • Échange thermique de qualité supérieure
  • Coins arrondis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 24 x 24 x 5 mm