Learn More
Epredia™ Moules de base d’inclusion en acier inoxydable
Code produit 12687906 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10 x 10 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
24 x 30 x 9 mm
24 x 37 x 9 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
12687906 10 x 10 x 5 mm 10 pièces
11306820 24 x 24 x 5 mm 10 pièces
12697906 24 x 30 x 9 mm -
12607916 24 x 37 x 9 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12687906 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6401015
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Optimisez l’inclusion de tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules de base d’inclusion en acier inoxydable haute qualité et durables.
Optimisez l’enrobage des tissus grâce aux exceptionnelles performances d’échange thermique de nos moules d’enrobage en acier inoxydable haute qualité et durables Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Les dimensions proposées s’adaptent à la plupart des cassettes
  • Échange thermique de qualité supérieure
  • Coins arrondis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Moule d’enrobage
Matériau Acier inoxydable
Dimensions (L x l x H) 10 x 10 x 5 mm