Learn More
Epredia™ Brosse en acier inox avec poignée en plastique Shandon™, 18,4 cm (7,25 po)
Code produit 15294013 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
7,25 in
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
15294013 7,25 in 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15294013 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 3120034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    58.84€ / 1 kits
    Économisez 12.76€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Garanties exemptes de tout défaut de matériau ou de fabrication, les brosses en acier inoxydable Shandon sont livrées par paquet de trois.
Taille : 18,4 cm (7,25 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (impériale) 7,25 in