Learn More
Epredia™ Manche de scalpel en acier inoxydable Shandon™, pour lames nº20 à 25
Code produit 12697746 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
n° 4
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12697746 n° 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12697746 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 5334
En stock
Maintenez les lames en toute sécurité grâce au manche à lames de scalpel en acier inoxydable Epredia™ Shandon™, fabriqué en acier inoxydable nº 4.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la lame Acier inoxydable
Dimensions n° 4
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 21,6 cm
À utiliser avec (équipement) Contient les lames n° 20 à 25