Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Shandon™
Tous les produits Epredia ProduitsDescription
- Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
- Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
- Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
- Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ciseaux de dissection |
| Blade Style | Structuré |
| Qualité | Premium |
| Longueur (impériale) | 4,5 in |
| Longueur (métrique) | 11,4 cm |
| Type de pointe | Tranchant / tranchant |