Learn More
Epredia™ Ciseaux de dissection droits à embout pointu/pointu Shandon™
Code produit 15654444 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,4 cm
14 cm
16,5 cm
Qualité:
Premium
Standard
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Qualité Conditionnement
15654444 11,4 cm Standard 1 pièce
15222888 11,4 cm Premium 1 pièce
15242888 14 cm Premium 1 pièce
15252888 16,5 cm Premium 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15654444 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 28301
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Les ciseaux de dissection droits à embout pointu / pointu Epredia™ Shandon sont disponibles en qualité supérieure et standard.
  • Trempées, durcies et passivées avec le plus grand soin
  • Polies et nettoyées électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Tous nos instruments sont certifiés exempts de tout défaut matériel ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Ciseaux de dissection
Blade Style Structuré
Qualité Standard
Longueur (impériale) 4,5 in
Longueur (métrique) 11,4 cm
Type de pointe Tranchant / tranchant