Learn More
Epredia™ Tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Shandon™ Suresorb™
Code produit 12552736 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tampons de neutralisation du formaldéhyde
Quantité:
100/Carton
400/Carton
50/Carton
Conditionnement:
100 pièces
400 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
12552736 Tampons de neutralisation du formaldéhyde 400/Carton 400 pièces
12532736 Tampons de neutralisation du formaldéhyde 50/Carton 50 pièces
12542736 Tampons de neutralisation du formaldéhyde 100/Carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12552736 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 5641
 Article restreint
Expédition estimée: 05-03-2027
Absorbez et bloquez les liquides grâce aux tapis cliniques et tampons de neutralisation du formaldéhyde Epredia™ Shandon™ Suresorb™.
  • Les fibres ne se déchirent pas, même en cas de saturation
  • Les tapis de neutralisation du formaldéhyde réduisent lʼexposition en se liant chimiquement au formaldéhyde, ce qui permet d’encapsuler les vapeurs—parfaits pour les zones de macroscopie et les travaux dʼautopsie
  • Les tapis cliniques peuvent être utilisés comme tapis pour plaques de découpe chirurgicale, tapis pour dissection, tapis pour table d’autopsie et comme revêtements pour civières et housses mortuaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampons de neutralisation du formaldéhyde
Type de filtre Formaldéhyde
Longueur (impériale) 10 po
Quantité 400/Carton
Largeur (impériale) 8 in
Largeur (métrique) 203,2 mm