Learn More
Epredia™ Colorants pour marquage des tissus Shandon™, kit de colorants pour marquage des tissus
Tous les produits Epredia ProduitsBeschreibung
Marquez de manière permanente les bords des échantillons excisés chirurgicalement pour permettre une orientation exacte grâce aux colorants de tissus Thermo Scientific™ Shandon™.
- Ce pigment à pouvoir de liaison spécial recouvre les tissus de manière homogène sans pénétrer sous la surface tissulaire
- N’interfère pas avec l’interprétation du diagnostic
- Séchage rapide et facile à utiliser ; diminue le facteur temps dans les coupes congelées urgentes
Informations de commande :
Disponibles individuellement ou sous forme de kit (incluant chacun une bouteille de noir, de bleu, de jaune, de rouge et de vert ; 50 bâtonnets applicateurs ; un support de stockage).
Spezifikation
Spezifikation
| Couleur | Jaune |
| Type de produit | Colorants pour marquage des tissus |
| Quantité | 59 ml |
| À utiliser avec (application) | Soins de santé |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.