Learn More
Epredia™ Substitut de xylène
Code produit 10128638 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
1 gallon ; 4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10128638 3,78 l (1 gal) 4L
10524305 1 gallon ; 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10128638 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 9990505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.85€
    60.65€ / 4L
    Économisez 12.20€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Découvrez une façon plus sûre et plus pratique de réaliser le traitement, la coloration et le montage des lamelles grâce au substitut de xylène Epredia™.
  • Non sensibilisant pour la peau normale
  • Taux d’évaporation similaire au xylène
  • Hydrocarbure aliphatique pratiquement inodore—pas d’odeur citrique
  • Limite d’exposition en suspension dans l’air trois fois plus sûre que le xylène (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Xylene Substitute
Quantité 3,78 l (1 gal)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Shandon Xylene Substitute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.