Learn More
Epredia™ Substitut de xylène
Code produit 10524305 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3,78 l (1 gal)
1 gallon ; 4/boîte
Conditionnement:
4 pièces
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10524305 1 gallon ; 4/boîte 4 pièces
10128638 3,78 l (1 gal) 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10524305 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6764506
 Article restreint
En stock
Découvrez une façon plus sûre et plus pratique de réaliser le traitement, la coloration et le montage des lamelles grâce au substitut de xylène Epredia™.
  • Non sensibilisant pour la peau normale
  • Taux d’évaporation similaire au xylène
  • Hydrocarbure aliphatique pratiquement inodore—pas d’odeur citrique
  • Limite d’exposition en suspension dans l’air trois fois plus sûre que le xylène (TLV 300 ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substitut de xylène
Quantité 1 gallon ; 4/boîte