Learn More
Sharpsafe™ Bac à déchets tranchants, cytotoxiques et cytostatiques destinés à l’incinération
Description
- Une ouverture large facilite la mise au rebut.
- Le couvercle translucide, le rabat interne transparent et la conduite de remplissage visible permettent de s’assurer que le bac n’est pas surrempli.
- Étiquette dans le moule qui ne peut pas être retirée.
- Assemblage simple en quatre clics.
- Espace large.
- Ligne de remplissage à jet d’encre et message de séparation des déchets.
- Système de fermeture temporaire et finale
- Conforme aux normes UN 3291, BS 7320 et à la norme française AFNOR NX30-500
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 24 l |
| Certifications/Conformité | Normes UN 3291, BS 7320 et à la norme française AFNOR NX30-500 |
| Couleur de bouchon | Violet |
| Quantité | Each |
| À utiliser avec (application) | Collecte et incinération des déchets cytotoxiques et cytostatiques. |