Learn More
SharpSafe™ Récipients en PP
Code produit 11999017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 L
0,45 L
0,6 L
3 l
24 l
Hauteur (métrique):
130 mm
169 mm
205 mm
221 mm
335 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11999017 0,6 L 221 mm 100 pièces
11984676 3 l 205 mm 50 pièces
11902099 3 l 205 mm 10 pièces
11969157 0,3 L 130 mm 100 pièces
11989017 0,45 L 169 mm 100 pièces
11784654 24 l 335 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11999017 Fournisseur SharpSafe™ Code fournisseur SHA4150
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les récipients en PP jaune SharpSafe™ pour la collecte de déchets tranchants issus des activités de traitement et pour les instruments qui sont piquants, pointus et/ou acérés.
  • Couvercle rabattable et poignée translucides
  • Jaune
  • En PP
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 0,6 L
Certifications/Conformité Conforme aux normes UN 3291 et BS 7320, NF-X-30 –500, NF302, ADR et UN3291, TRBA 250, Système de gestion de la qualité : ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003, Norme environnementale : ISO 14001:2004
Type de bouchon Bouchon rabattable
Couleur de bouchon Translucide
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 106 x 54 x 221 mm
Hauteur (métrique) 221 mm
Longueur (métrique) 106 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 40 x 30 mm
Quantité 100/boîte
Largeur (métrique) 54 mm
Autoclavable Autoclavable
Comprend Couvercle basculant, poignée