Learn More
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™
Code produit 12352439
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 L
3,75 L
5 l
7 l
Hauteur (métrique):
163 mm
205 mm
218 mm
285 mm
Longueur (métrique):
176 mm
248 mm
Certifications/Conformité:
BS 7320: 1990, ISO 9002
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Longueur (métrique) Certifications/Conformité Conditionnement
12352439 5 l 285 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 1 pièce
12332439 2,5 L 163 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 1 pièce
12342439 3,75 L 218 mm 176 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 1 pièce
12923495 3,75 L 218 mm 176 mm BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 1 pièce
12933495 5 l 285 mm 176 mm BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 1 pièce
12362439 7 l 205 mm 248 mm BS 7320: 1990, ISO 9002 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12352439 Fournisseur Daniels Healthcare™ Code fournisseur DD471OL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.15€
    2.76€ / 1 pièces
    Économisez 12.39€
    81% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ce conteneur pour pièces tranchantes à usage général pour une excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides. Le conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ possède une structure en PP rigide et une épaisseur de paroi conçues pour répondre aux exigences en matière de solidité, de valeur et de simplicité.
  • Capacité maximale dans l’espace de travail minimum
  • Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
  • Une poignée latérale robuste empêche le conteneur de rouler pour sécuriser le transport et faciliter l’élimination
  • La poignée empêche le conteneur de rouler s’il est éventuellement lâché et permet au conteneur d’être accroché sur un support POUDS™
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Certifications/Conformité BS 7320: 1990, ISO 9002
Type de bouchon Couvercle
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) 285 mm
Longueur (métrique) 176 mm
Taille de l’ouverture (métrique) 77 x 45 mm (L x l)
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Récipient multifonction pour objets tranchants offrant une capacité maximale dans un espace de travail minimum