Learn More
Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 9,27 l jaune 11,5 avec anse Sharpsguard™
Description
- Conteneur pour élimination par incinération
- Structure en PP rigide et épaisseur de paroi
- Excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides
- Lorsque le conteneur est plein jusqu’à la ligne de remplissage, il doit être verrouillé et mis au rebut de manière sûre
- Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 9,27 L |
| Certifications/Conformité | BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500 |
| Type de bouchon | Couvercle |
| Couleur | Jaune |
| Hauteur (métrique) | 242 mm |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 275 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour un transport aisé |
| Matériau | Polypropylène |