Learn More
Fisherbrand™ Feuille Mylar pour les sécheurs de gel sous vide
Code produit 12368546
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de séchage de gel à vide FGD-5040 Fisherbrand
Sécheur de gel FB7737 Mylar de Fisherbrand
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12368546 Système de séchage de gel à vide FGD-5040 Fisherbrand 1 pièce
11784306 Sécheur de gel FB7737 Mylar de Fisherbrand 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12368546 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur GDMS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire à utiliser avec des sécheurs de gel sous vide
  • Couvercle transparent pour la visualisation du procédé de séchage
  • Utilisé comme accessoire pour les systèmes de sécheur de gel sous vide
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) Système de séchage de gel à vide FGD-5040 Fisherbrand
Type Feuille