Learn More
BOLA Feuilles
Code produit 10003531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
150 mm
300 mm
600 mm
Épaisseur:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Épaisseur Conditionnement
10003531 150 mm 0,05 mm 1 pièce
10470342 300 mm 0,75 mm 1 pièce
10689981 300 mm 1,5 mm 1 pièce
10064800 600 mm 0,5 mm 1 pièce
10655601 600 mm 0,75 mm 1 pièce
10154731 600 mm 1 mm 1 pièce
10054860 150 mm 0,025 mm 1 pièce
10461371 300 mm 0,025 mm 1 pièce
10228590 300 mm 0,05 mm 1 pièce
10783491 300 mm 0,25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10003531 Fournisseur BOLA Code fournisseur S183308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.90€
    32.48€ / 1 pièces
    Économisez 7.42€
    18% de réduction
Expédition estimée: 15-10-2026
Feuilles non absorbantes
Livré en rouleaux d'une longueur de 1000 mm.
Spécification
Absorbance Non absorbant
Largeur (métrique) 150 mm
Épaisseur 0,05 mm