Description
- Accessoire
- Fabriqué en tôle d’acier revêtue de poudre
- Pour les armoires V90
Spécification
Spécification
| Dimensions (P x L x H) | 40 x 719 x 80 mm |
| À utiliser avec (application) | Sécuriser les articles sur les étagères |
| À utiliser avec (équipement) | Modèles V90 |
| Poids (métrique) | 0,75 kg |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Système de garde-corps |