Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagère avec 3 racks sur tiroirs coulissants et (75) boîtes de 2 in avec 100 séparateurs cellulaires, pour congélateurs à ultra-basse température Forma 88300, TSU300
Code produit 12908344 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
100 boîtes ; 5 baies
100 boîtes / 4 racks
120 boîtes ; 6 Racks
125 boîtes / 5 racks
140 boîtes ; 7 Racks
150 boîtes / 6 racks
175 boîtes / 7 racks
48
48 boîtes ; 4 baies
60 boîtes ; 3 racks
64 boîtes ; 4 baies
75 boîtes ; 3 racks
80 boîtes ; 4 baies
80 boîtes ; 5 baies
À utiliser avec (équipement):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série
HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 13 pieds cubes)
HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 17 pieds cubes)
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF600; HFU600T
Revco UxF700; HFU700T
les séries HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF
Nbre de racks:
3
4
5
6
7
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Nbre de racks unitSize
12908344 48 boîtes ; 4 baies Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série 4 1 pièce
11329351 48 HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 13 pieds cubes) 4 1 pièce
12918344 64 boîtes ; 4 baies Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série 4 1 pièce
11339351 64 boîtes ; 4 baies HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 17 pieds cubes) 4 1 pièce
12928344 80 boîtes ; 5 baies Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série 5 1 pièce
11349351 80 boîtes ; 5 baies les séries HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF 5 1 pièce
11810543 75 boîtes ; 3 racks Forma 88300, TSU300 3 1 pièce
11359351 60 boîtes ; 3 racks Revco UxF300; HFU300T 3 1 pièce
11820543 100 boîtes / 4 racks Forma 88400; TSU400 4 1 pièce
11369351 80 boîtes ; 4 baies Revco UxF400; HFU400T 4 1 pièce
11830543 125 boîtes / 5 racks Forma 88500; TSU500 5 1 pièce
11379351 100 boîtes ; 5 baies Revco UxF500; HFU500T 5 1 pièce
11840543 150 boîtes / 6 racks Forma 88600; TSU600 6 1 pièce
17708049 120 boîtes ; 6 Racks Revco UxF600; HFU600T 6 1 pièce
11850543 175 boîtes / 7 racks Forma 88700; TSU700 7 1 pièce
11399351 140 boîtes ; 7 Racks Revco UxF700; HFU700T 7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 12908344 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RSK13SD4
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Maximisez l’espace de stockage grâce à ces kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™.
Optimisez l’espace de stockage avec des kits d’étagères composés de racks et de boîtes pour les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™, comprenant des boîtes de 2 in. avec séparateurs.
  • Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Séparateurs cellulaires 100
Description Kit de plateau
Capacité 48 boîtes ; 4 baies
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série
Nbre de racks 4
Comprend 4 racks à tiroir coulissant et (48) boîtes de 2 po avec 100 séparateurs à alvéoles
Type de produit Kit d’étagères
Étagères 4 Tiers