Learn More
Thermo Scientific™ Étagère pour RI150-RI250
Code produit 15678175 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de l’étagère (impériale):
21,3 x 17,3 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de l’étagère (impériale) Conditionnement
15678175 21,3 x 17,3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15678175 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur RISHELF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.41€
    196.00€ / 1 pièces
    Économisez 23.41€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Description Étagère pour RI150-RI250
Type Accessoire, tablette
Surface de l’étagère (impériale) 21,3 x 17,3 in
Surface d’étagère (métrique) 540 x 440 mm