Learn More
Astell Scientific™ Étagère de rechange, AMB430 / AMB230
Description
- Capacité de charge accrue.
- Amovible.
- Répond à des besoins de chargement variés.
- Adapté aux autoclaves AMB430 et AMB230.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Autoclaves AMB430 et AMB230 |