Learn More
Justrite Étagères pour armoire EN 226-EN 2903
Description
- Choix d’étagères en acier inox ou revêtues d’époxy
- Choix d’étagères fixes ou coulissantes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Armoire EN 226-EN 2903 |
| Longueur (métrique) | 42 cm |
| Type d’étagère | sur site |
| Largeur (métrique) | 49 cm |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier |
| Type de produit | Étagère |