Learn More
Justrite Étagères pour armoire EN 226-EN 2903
Code produit 17742378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Acier inoxydable
Gris clair
Type d’étagère:
Coulissante
sur site
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Type d’étagère Conditionnement
17742378 Gris clair Coulissante 1 pièce
17712378 Acier inoxydable Coulissante 1 pièce
17722378 Acier inoxydable sur site 1 pièce
17732378 Gris clair sur site 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17742378 Fournisseur Justrite Code fournisseur JCB60VS000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.52€
    81.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.52€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Accessoire d’étagère supplémentaire pour armoires EN 226-EN. Choix d’étagères fixes ou coulissantes en acier inoxydable ou avec revêtement époxy.
  • Choix d’étagères en acier inox ou revêtues d’époxy
  • Choix d’étagères fixes ou coulissantes
Spécification
À utiliser avec (équipement) Armoire EN 226-EN 2903
Longueur (métrique) 42 cm
Type d’étagère Coulissante
Largeur (métrique) 49 cm
Couleur Gris clair
Matériau Acier
Type de produit Étagère