Learn More
Fisherbrand™ Étagères pour incubateurs et étuves microbiologiques Fisherbrand™ Isotemp™
Code produit 15846392 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
386 x 312 mm (15,20 x 12,28 in.)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15846392 386 x 312 mm (15,20 x 12,28 in.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15846392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    136.00€ / 1 pièces
    Économisez 15.00€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Matériau : Fil ; À utiliser avec : Incubateur/four à convection à gravité Isotemp, 2,3/2,5 pieds cubes
  • Matériau : Acier inox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur/four à convection à gravité Isotemp, 2,3/2,5 pieds cubes
Matériau Câble
Type Étagère
Dimensions (L x l) 386 x 312 mm (15,20 x 12,28 in.)