Learn More
Fisherbrand™ Étagères pour incubateurs et étuves microbiologiques Fisherbrand™ Isotemp™
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Matériau : Acier inox
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Incubateur à gravité Isotemp, 2,6 pieds cubes |
| Matériau | Porte en verre |
| Type | Étagère |
| Dimensions (L x l) | 12,95 x 14,80 po (329 x 376 mm) |