Learn More
Labconco™ Étagères pour lyophilisateurs FreeZone™
Code produit 15777807 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Court
Haut
Nbre d’étagères:
3
5
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Nbre d’étagères Conditionnement
15777807 Haut 5 1 pièce
15767807 Court 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15777807 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7317200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00€
    1387.22€ / 1 pièces
    Économisez 67.78€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Peut accueillir des échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac.
  • Cinq étagères amovibles en aluminium de 10 po de diamètre à rebord de 1/4 po
  • Les étagères glissent dans le support en acier inoxydable
  • 3 pieds en caoutchouc inclus
  • Conception permettant de choisir la hauteur de l’espace entre chaque étagère
  • Une étagère peut être placée dans le congélateur afin de précongeler un échantillon et de le charger rapidement
  • Conçu pour s’adapter à l’intérieur des chambres de séchage (vendues séparément) Également disponible : étagères chauffées dotées d’un contrôle thermique variable compris entre la température ambiante et +40°C (+104°F) pour les modèles fabriqués jusqu’en 2016) et jusqu’à +60°C (+140°F) pour les modèles fabriqués à partir de 2017 (contactez le service client Fisher pour plus de détails).
Spécification
Type Étagères de produits
Capacité (métrique) 250 L
Nbre d’étagères 5
Matériau Acier inoxydable
Dimensions Haut
À utiliser avec (application) Adapté aux échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac
À utiliser avec (équipement) Chambres de séchage Freezone™
Comprend Cinq étagères en aluminium avec des rebords de 1/4 po, un support en acier inox et trois pieds en caoutchouc
Largeur (impériale) 10.4 in
Hauteur (impériale) 17,5 in
Hauteur (métrique) 44.45 cm
Longueur (impériale) 10,9 in
Longueur (métrique) 27.7 cm
Poids à l’expédition (impériale) 7 lb
Poids (impériale) 5,5 lb