Learn More
- Home
- Products
- Étuves et fours
- Accessoires pour étuves
- Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™
Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™
Code produit 12605326 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
11,4 in
12,9 in
12,9 po
14,8 po
14.8 po
19.8 po
20,2 po
21,06 po
21.06 po
Largeur (impériale):
11,4 in
17,2 po
12,9 po
19,8 in
20,2 po
20,7 in
20,7 po
21,06 po
38,74 po
À utiliser avec (équipement):
Heratherm Four à protection avancée 750I 400V
Heratherm Incubateur Adv Prot 100 l
Heratherm Incubateur Adv Prot 180 l
Heratherm Incubateur compact
Heratherm Incubateur de protocole avancé 60 l
Heratherm Incubateur général 100 L
Heratherm Incubateur général 180 l
Heratherm Incubateur général 60 l
Incubateur Adv Prot/Gen 400 l
Incubateur Adv Prot/Gen 750 l
Protection avancée OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l
Protection avancée OMH750/Gen Inc IGS750, 750 l
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (impériale):
12,9 po
17,2 po
20,7 po
12 product options available for selection
| Code produit | Profondeur (impériale) | Largeur (impériale) | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement | Longueur (impériale) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12605326 | 20,2 po | 20,2 po | Heratherm Four à protection avancée 750I 400V | 1 pièce | - |
| 11621571 | 11,4 in | 11,4 in | Heratherm Incubateur compact | 1 pièce | - |
| 10784222 | 14,8 po | 12,9 po | Heratherm Incubateur général 100 L | 1 pièce | 12,9 po |
| 10600601 | 12,9 po | 12,9 po | Heratherm Incubateur général 180 l | 1 pièce | 12,9 po |
| 10841481 | 14.8 po | 12,9 po | Heratherm Incubateur général 60 l | 1 pièce | 12,9 po |
| 10363940 | 12,9 in | 17,2 po | Heratherm Incubateur Adv Prot 100 l | 1 pièce | 17,2 po |
| 10598290 | 12,9 po | 12,9 po | Heratherm Incubateur de protocole avancé 60 l | 1 pièce | 12,9 po |
| 10160060 | 19.8 po | 19,8 in | Heratherm Incubateur Adv Prot 180 l | 1 pièce | 17,2 po |
| 12665316 | 21.06 po | 20,7 po | Incubateur Adv Prot/Gen 400 l | 1 pièce | 20,7 po |
| 12675316 | 21,06 po | 38,74 po | Incubateur Adv Prot/Gen 750 l | 1 pièce | - |
| 12685316 | 21,06 po | 20,7 in | Protection avancée OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l | 1 pièce | - |
| 12695316 | 21,06 po | 21,06 po | Protection avancée OMH750/Gen Inc IGS750, 750 l | 1 pièce | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12605326
Fournisseur
Thermo Scientific™
Code fournisseur
50135244
-
333.00€
312.00€ / 1 pièces
Économisez 21.00€
6% de réduction
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Étagères perforées et en grillage métallique
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Heratherm Four à protection avancée 750I 400V |
| Type | Tablette en treillis métallique |
| Comprend | 2 supports d’étagère |
| Largeur (impériale) | 20,2 po |
| Largeur (métrique) | 51,3 cm |
| Profondeur (impériale) | 20,2 po |
| Profondeur (métrique) | 51,3 cm |