Learn More
Thermo Scientific™ Clayettes pour étuves et incubateurs Heratherm™
Code produit 12675316 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
11,4 in
12,9 in
12,9 po
14,8 po
14.8 po
19.8 po
20,2 po
21,06 po
21.06 po
Largeur (impériale):
11,4 in
17,2 po
12,9 po
19,8 in
20,2 po
20,7 in
20,7 po
21,06 po
38,74 po
À utiliser avec (équipement):
Heratherm Four à protection avancée 750I 400V
Heratherm Incubateur Adv Prot 100 l
Heratherm Incubateur Adv Prot 180 l
Heratherm Incubateur compact
Heratherm Incubateur de protocole avancé 60 l
Heratherm Incubateur général 100 L
Heratherm Incubateur général 180 l
Heratherm Incubateur général 60 l
Incubateur Adv Prot/Gen 400 l
Incubateur Adv Prot/Gen 750 l
Protection avancée OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l
Protection avancée OMH750/Gen Inc IGS750, 750 l
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (impériale):
12,9 po
17,2 po
20,7 po
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Largeur (impériale) À utiliser avec (équipement) Conditionnement Longueur (impériale)
12675316 21,06 po 38,74 po Incubateur Adv Prot/Gen 750 l 1 pièce -
11621571 11,4 in 11,4 in Heratherm Incubateur compact 1 pièce -
10784222 14,8 po 12,9 po Heratherm Incubateur général 100 L 1 pièce 12,9 po
10600601 12,9 po 12,9 po Heratherm Incubateur général 180 l 1 pièce 12,9 po
10841481 14.8 po 12,9 po Heratherm Incubateur général 60 l 1 pièce 12,9 po
10363940 12,9 in 17,2 po Heratherm Incubateur Adv Prot 100 l 1 pièce 17,2 po
10598290 12,9 po 12,9 po Heratherm Incubateur de protocole avancé 60 l 1 pièce 12,9 po
10160060 19.8 po 19,8 in Heratherm Incubateur Adv Prot 180 l 1 pièce 17,2 po
12665316 21.06 po 20,7 po Incubateur Adv Prot/Gen 400 l 1 pièce 20,7 po
12685316 21,06 po 20,7 in Protection avancée OMH400/Gen Inc IGS400, 400 l 1 pièce -
12605326 20,2 po 20,2 po Heratherm Four à protection avancée 750I 400V 1 pièce -
12695316 21,06 po 21,06 po Protection avancée OMH750/Gen Inc IGS750, 750 l 1 pièce -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 12675316 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50135242
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étagères perforées et en grillage métallique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Incubateur Adv Prot/Gen 750 l
Type Étagère
Comprend 2 supports d’étagère
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 38,74 po
Profondeur (impériale) 21,06 po
Profondeur (métrique) 49,8 cm