Learn More
Ester éthylique d’acide shikimique, TRC
Code produit 30137874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137874 1 g 1g
30132680 2.5 g 2.50g
30004522 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137874 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS3571051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101769-63-5
Formule moléculaire C9H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 202.2
Synonyme (3R,4S,5R)-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester;[3R-(3alpha,4alpha,5beta)]-Trihydroxy1-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl Shikimate
Nom IUPAC éthyle (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohéxène-1-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Shikimic Acid Ethyl Ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H14O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3,6-8,10-12H,2,4H2,1H3/t6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 202.0841