Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Inserts Shimadzu GC-2010
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Shimadzu
Specifications
Specifications
| Type de produit | Insert LVI droit avec laine |
| Description | Revêtements GC-2010 |
| Diamètre (métrique) interne | 1,5 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,1 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments Shimadzu |
| Matériau de revêtement | Verre borosilicaté |