Learn More
BINDER™ Palette d’expédition
Code produit 30238285 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KB260, KB470, KB720, KB1060
KBF260, KBF470, KBF720, KBF1060
KBFPRO260, KBFPRO470, KBFPRO720
KBPRO260, KBPRO470, KBPRO720
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
30238285 KBPRO260, KBPRO470, KBPRO720 1 pièce
30238221 KB260, KB470, KB720, KB1060 1 pièce
30238199 KBF260, KBF470, KBF720, KBF1060 1 pièce
30238282 KBFPRO260, KBFPRO470, KBFPRO720 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30238285 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 80122546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    96.97€ / 1 pièces
    Économisez 16.03€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Palette d'expédition avec rampe de déchargement pour installation sans chariot élévateur
26 livres
Palette d'expédition avec rampe de déchargement pour faciliter le déchargement de la chambre depuis la palette d'expédition.
Spécification
À utiliser avec (équipement) KBPRO260, KBPRO470, KBPRO720
Type Plateforme
Dimensions (LxWxH) 1011 x 847 x 1250 mm
Matériau Fibre