Learn More
Thermo Scientific™ Colonne Shodex OHpak SB-G Guard
Code produit 11548620 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Granulométrie:
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Granulométrie Conditionnement
11548620 10 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11548620 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F6709430
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Pour une utilisation avec des colonnes HPLC.
  • Granulométrie : 10 μm
  • Taille du produit (D.I. x longueur), diamètre intérieur de 6,0 mm x 50 mml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Granulométrie 10 μm
Type de colonne Colonne de protection