Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Description
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Spécification
| Composants mesurés | Sulfure d’hydrogène 0,2/b |
| Plage d’humidité | 20 mg/l |
| Plages de mesure | 0,2 à 6 ppm |
| Nbre de coups | 1 |
| Quantité | 10 |
| Temps de réponse | 55 s |
| Plage de températures (impériale) | 59°F à 104°F |
| Plage de températures (métrique) | De 15° à 40°C |