Learn More
Dräger™ Tubes détecteur à court terme pour détection du sulfure d’hydrogène
Code produit 15365442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Sulfure d’hydrogène
Sulfure d’hydrogène 0,2/b
Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a
Sulfure d’hydrogène 2/a
Sulfure d’hydrogène 2/b
Sulfure d’hydrogène 2 %/a
Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a
Plages de mesure:
0,2 à 5 ppm
0,2 à 6 ppm
0,2 à 7 vol.%
2 À 40 vol. %
2 à 200 ppm
2 à 60 ppm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Conditionnement
15365442 Sulfure d’hydrogène 2/a 2 à 200 ppm 10 pièces
10473172 Sulfure d’hydrogène 2/b 2 à 60 ppm 10 pièces
10347892 Sulfure d’hydrogène 0,2 à 5 ppm 10 pièces
10388421 Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre 0,2 %/a 0,2 à 7 vol.% 1 pièce
10153671 Sulfure d’hydrogène 0,2 %/a 0,2 à 7 vol.% 10 pièces
10010022 Sulfure d’hydrogène 0,2/b 0,2 à 6 ppm -
12951677 Sulfure d’hydrogène 2 %/a 2 À 40 vol. % 1 pièce
10559722 Sulfure d’hydrogène 2/a 2 à 200 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15365442 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6728821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.59€
    153.90€ / 10 pièces
    Économisez 59.69€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour la détection des gaz
Remarque : L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Pour en savoir plus, contactez le service client Fisher.
Spécification
Composants mesurés Sulfure d’hydrogène 2/a
Plage d’humidité 3 à 30 mg/l
Plages de mesure 2 à 200 ppm
Nbre de coups 1/10
Quantité 10
Temps de réponse 3,5 min/20 s
Plage de températures (impériale) 32°F à 104°F
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
compliance-icons
Identifiant produit
  • drager tubes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen sulphide