Learn More
Dräger™ Tubes détecteurs à court terme, phosphine
Code produit 15504943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Phosphine 0,01/a
Phosphine 0,1/C
Plages de mesure:
0,01 à 1 ppm
0,1 à 3 ppm
Plage d’humidité:
40 mg/l (max.)
Inférieur à 20 mg/L
Nbre de coups:
1/3
3/10
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Plages de mesure Plage d’humidité Nbre de coups Conditionnement
15504943 Phosphine 0,1/C 0,1 à 3 ppm 40 mg/l (max.) 1/3 1 pièce
10085891 Phosphine 0,01/a 0,01 à 1 ppm Inférieur à 20 mg/L 3/10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15504943 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 8103711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.20€
    153.82€ / 1 pièces
    Économisez 39.38€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appel Fisher Scientific™ à 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié pour l’équipement de sécurité sur la sécurité (Safety Equipment Institute, SEI).
Spécification
Description Tubes détecteurs de gaz à court terme
Composants mesurés Phosphine 0,1/C
Plage d’humidité 40 mg/l (max.)
Plages de mesure 0,1 à 3 ppm
Nbre de coups 1/3
Quantité 10
Temps de réponse 1 à 2,5 min
Plage de températures (impériale) 35,6°F à 104°F
Plage de températures (métrique) De 2° à 40°C