Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile biodégradables 6110PF
Code produit 16203142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
90 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16203142 S 100 pièces
16223142 XS 100 pièces
16293132 M 100 pièces
16283132 L 100 pièces
16213142 XL 100 pièces
16233142 2XL 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16203142 Fournisseur SHOWA™ Code fournisseur 6110PF07S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.53€
    39.27€ / 100 pièces
    Économisez 19.26€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en utilisant l’Eco Best Technology™ (EBT) de SHOWA, les gants biodégradables sont non poudrés et offrent confort, dextérité et performance dans une large gamme d'applications.
  • Les gants verts sont 100 % biodégradables
  • Conception ergonomique pour un effet “seconde peau”
  • Réduisent les risques d’allergies
  • Catégorie III, conforme à la norme EN-374
  • Choix idéal pour les applications telles que les laboratoires, les travaux de gardiennage, l'entretien ménager, les services alimentaires, l'agriculture et l'entretien
Compliance
Des tests de données sont disponibles sur demande.
Spécification
Certifications/Conformité FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526
Certifications / conformité (Europe) EU Regulation 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, EU Regulation 1935/2004 & 10/2011
Chemotherapeutic Rated Non
Applications Industrie, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Vert
Jetable Oui
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Nitrile Gloves
Dimensions S
Épaisseur (impériale) 4 mil
Épaisseur (métrique) 0,10 mm
Modèle 6110PFS
Séries 6110PF
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,13 cm